MABF939
Przeciwciało anty-IFNAR1, klon 4G8
clone 4G8, from mouse
Synonim(y):
Interferon alpha/beta receptor 1, CRF2-1, Cytokine receptor class-II member 1, Cytokine receptor family 2 member 1, IFN-alpha/beta receptor 1, IFN-R-1, Type I interferon receptor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFNAR1(3454)
Opis ogólny
IFNAR1 jest również fosforylowany przez kinazę p38 MAP w odpowiedzi na bodźce inne niż IFN, w tym zależną od PERK niesfałdowaną odpowiedź białkową (UPR), ligację receptorów rozpoznawania wzorców (PRR) lub poprzez sygnalizację przez inne cytokiny zapalne lub czynniki wzrostu, w tym VEGF, IL-1β i TNFα. Encefalityczne flawiwirusy antagonizują sygnalizację IFN-I poprzez hamowanie ekspresji powierzchniowej IFNAR1, gdzie wirusowe białko niestrukturalne 5 (NS5) jest ukierunkowane na komórkową prolidazę (PEPD), która jest wymagana do dojrzewania i akumulacji IFNAR1.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła utratę immunoreaktywności IFNAR1 na powierzchni komórek HEK293 po dostarczeniu komórkowego IFNAR1 shRNA za pośrednictwem lentiwirusa (Lubick, K.J., et al. (2015). Cell Host Microbe. 18(1):61-74).
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected IFNAR1 on the surface of K562 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1