Przejdź do
04-151
Przeciwciało anty-IFNAR-1, klon MARI-5A3
clone MARI-5A3, from mouse
Synonim(y):
receptor interferonu (alfa, beta i omega) 1, białko przeciwwirusowe typu beta, białko przeciwwirusowe typu alfa, receptor interferonu typu I 1, receptor cytokinowy rodziny 2 członek 1, receptor interferonu-beta 1, receptor cytokinowy klasy II członek 1, IFN-alfa-REC, i
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MARI-5A3, monoclonal
Application:
FACS, IP, Neutral, WB
Citations:
1
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MARI-5A3, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ifnar1(15975)
General description
63 kDa obliczone
Receptor interferonu alfa/beta 1 (IFNAR-1) jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I zawierającym trzy domeny fibronektyny typu III i jest członkiem rodziny receptorów cytokin typu II. IFNAR-1 służy jako receptor interferonowy specyficzny dla interferonów alfa i beta, rodziny interferonów typu I o krytycznym znaczeniu dla promowania i łączenia adaptacyjnej i wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Wszystkie interferony typu I wiążą się z heterodimerycznym receptorem składającym się z dwóch podjednostek, IFNAR-1 i IFNAR-2. Wiązanie IFN typu I inicjuje fosforylację tyrozyny dla kilku białek, takich jak podjednostki IFNR alfa/beta, JAK, STAT i białka TYK2.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające zewnątrzkomórkowej domenie mysiego IFNAR-1.
Application
Analiza Western Blot: Poprzednia partia była używana przez niezależne laboratorium w WB. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon & Cytokine Research. 26:804-819.)
Analiza immunoprecypitacji: Poprzednia partia była używana przez niezależne laboratorium w IP. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon & Cytokine Research. 26:804-819.)
Analiza cytometrii przepływowej: Poprzednia partia była używana przez niezależne laboratorium w FC. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon & Cytokine Research. 26:804-819.)
Test neutralizujący: Poprzednia partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w badaniach neutralizacji. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon & Cytokine Research. 26:804-819.)
Przeciwciało anty-IFNAR-1, klon MARI-5A3 jest przeciwciałem przeciwko IFNAR-1 do stosowania w FC, IP, WB, NEUT.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje zewnątrzkomórkową domenę IFNAR-1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in BALB/c splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 5 µg of this antibody detected IFNAR-1 in BALB/c splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA018015PRS4243MAB411-C
clone
MARI-5A3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
ST254, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
mouse ... Ifnar1(15975)
Gene Information
human ... IFNAR1(3454)
Gene Information
human ... IFNB1(3456)
Gene Information
human ... IFNA2(3440)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Louise Malle et al.
Immunity, 55(11), 2074-2084 (2022-10-16)
Down syndrome (DS) is typically caused by triplication of chromosome 21. Phenotypically, DS presents with developmental, neurocognitive, and immune features. Epidemiologically, individuals with DS have less frequent viral infection, but when present, these infections lead to more severe disease. The
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-15104053252413544