MABF3136
Anti-IL-11 Antibody, clone 13-6D-10G
Synonim(y):
Interleukina-11
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13-6D-10G, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 21.52 kDa
observed mol wt ~20 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Il11(16156)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w komórkach HEK293T transfekowanych przejściowo mIL-11.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło IL-11 w komórkach HEK293T transfekowanych przejściowo mIL-11, ale nie w komórkach HEK293T typu dzikiego.
Testowane aplikacje
Test hamowania: Reprezentatywna partia hamowała indukowaną przez mIL-11 fosforylację STAT3 i proliferację komórek T1165. (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła IL-11 w aplikacjach Western Blotting (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2