MABF29
Anti-IL-16 Antibody, clone 14.1
clone 14.1, from mouse
Synonim(y):
interleukin 16 (lymphocyte chemoattractant factor), lymphocyte chemoattractant factor, pro-interleukin-16, neuronal interleukin 16, prointerleukin 16
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL16(3603)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC to detect IL-16 in spinal cord cells (Skundric, D., et al., 2005).
Flow Cytometry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in FC to detect IL-16 in human PBMCs (McFadden, C., et al., 2007).
Neutralizing Activity Assay: 1–10 µg/mL of a previous lot was used by an independent laboratory at concentrations sufficient to neutralize bioactivity of IL-16 (Morgan, R., et al., 2007).
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected IL-16 in 10 µg of human serum.
Opis wartości docelowych
Monomers of IL-16 migrate on SDS-PAGE in the range of 17–20 kDa (Zhang, Y., et al., 1998). Active IL-16 (clone 14.1) is detected at ~17 kDa in WB (Skundric, D., et al., 2005).
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human serum
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1