Kluczowe dokumenty
MABF2781
Sigma-Aldrich
Anti-LCMV Nucleoprotein Antibody, clone VL-4
Synonim(y):
Białko N, Białko nukleokapsydu LCMV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VL-4, monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
vaccinia virus ... N(956592)
Specyficzność
Klon VL-4 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym nukleoproteinę wirusa limfocytowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (LCMV).
Immunogen
Wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (LCMV).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane testem ELISA z rekombinowaną nukleoproteiną LCMV.
Analiza ELISA: Seryjne rozcieńczenie tego przeciwciała wykryło rekombinowaną nukleoproteinę CLMV.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła nukleoproteinę LCMV w zastosowaniu ELISA (Eschli, B., et al. (2007). J Virol. 81(21):11650-7).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła nukleoproteinę LCMV w aplikacji cytometrii przepływowej (Herz, J., et al. (2015). J Exp Med. 212(8):1153-69).
Neutralizujący: Reprezentatywna partia wykryła nukleoproteinę LCMV w zastosowaniach neutralizujących (Eschli, B., et al. (2007). J Virol. 81(21):11650-7).
Test aktywności: Reprezentatywna partia wykryła nukleoproteinę w wirusie limfocytowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (LCMV) (dane dzięki uprzejmości Wydziału Wirusologii Eksperymentalnej, Wydziału Biomedycyny, Uniwersytetu w Bazylei, Szwajcaria).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła nukleoproteinę LCMV w zastosowaniach immunohistochemicznych (Herz, J., et al. (2015). J Exp Med. 212(8):1153-69; Urata, S., et al. (2018). PLoS Pathog. 14(7):e1007172).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Nukleoproteina (UniProt: P07400; znana również jako białko nukleokapsydu, białko N) jest kodowana przez gen N (identyfikator genu: 127897) w wirusie limfocytowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (LCMV). LCMV jest mysim otoczkowym wirusem RNA z rodziny arenawirusów. Jego powierzchnia wirusowa jest gęsto pokryta wirusowymi kolcami glikoprotein fuzyjnych, które tworzą heterodimeryczne trimery, składające się z glikoproteiny 1 wiążącej receptor obwodowy (GP-1) i podjednostki transmembranowej (GP-2). Duży segment genomu LCMV koduje zależną od RNA polimerazę RNA (L) i białko macierzy (Z), które pośredniczy w montażu i pączkowaniu wirusa. Jego mały segment (S) koduje prekursor glikoproteiny (GPC) i wirusową nukleoproteinę (NP). GPC jest następnie współtranslacyjnie rozszczepiany przez peptydazę sygnałową w celu wytworzenia stabilnego 58 aminokwasowego peptydu sygnałowego (SSP) i GPC, który jest posttranslacyjnie przetwarzany przez komórkową proteazę miejsca 1 w celu utworzenia GP-1 i GP-2. Według doniesień, GP-1 pośredniczy w przyłączaniu wirionu do powierzchni komórki, po czym następuje wejście do komórki poprzez endocytozę za pośrednictwem receptora. Podjednostka GP-2 jest odpowiedzialna za zależną od pH fuzję w kwaśnym środowisku endosomu w celu zakończenia procesu wnikania wirusa do komórki i uwolnienia rybonukleoproteiny wirusa do cytoplazmy komórki w celu zainicjowania transkrypcji i replikacji genomu wirusa. Nukleoproteina LCMV enkapsyduje genom i chroni go przed nukleazami. Enkapsydowany genomowy RNA znany jako nukleokapsyd (NC) służy jako matryca do transkrypcji i replikacji wirusa. Klon VL-4 specyficznie reaguje z nukleoproteiną LCMV i nie wykazuje reaktywności z komórkami zakażonymi wirusem krowianki lub grypy. (Ref.: Urata, S., et al. (2018). PLoS Pathog 14(7): e1007172; Eschli, B., et al. (2007). J. Virol. 81(21); 11650-11657).
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2