MABF2092
Przeciwciało anty-CD44, klon Hermes-1
clone Hermes-1, from rat
Synonim(y):
CDw44, Epican, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90, lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Hermes-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD44(960)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated CD44 in Immunoprecipitation applications (Jalkanen, S.T., et. al. (1986). Eur J Immunol. 16(10):1195-202; Jalkanen, S., et. al. (1987). J Cell Biol. 105(2):983-90).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD44 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Jalkanen, S.T., et. al. (1986). Eur J Immunol. 16(10):1195-202).
Inflammation & Immunology
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CD44 in human skin and human sweat gland tissues.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.