MABF2078
Przeciwciało anty-APN/CD13, klon DF-5
clone DF-5, from mouse
Synonim(y):
EC:3.4.11.2, AP-N, hAPN, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, AP-M, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, gp150, CD13
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DF-5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANPEP(290)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła APN/CD13 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła APN/CD13 w zastosowaniach immunofluorescencji (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23; Sorrell, J.M., et. al. (2007). Cell Tissue Res. 327(3):499-510).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła APN/CD13 w zastosowaniach Western Blotting (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło APN/CD13 w linii komórkowej PC3.
Inflammation & Immunology
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected APN/CD13 in human kidney tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1