Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1940,00 zł
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
WM15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
nonhuman primates, human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
accession no.
P15144
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANPEP(290)
General description
Immunogen
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone WM15 | description clone WM15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone MMA | description clone MI15 |
| conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity nonhuman primates, human | species reactivity human, nonhuman primates | species reactivity human | species reactivity nonhuman primates, rat, human |
| Gene Information human ... ANPEP(290) | Gene Information human ... ANPEP(290) | Gene Information human ... FUT4(2526) | Gene Information human ... SDC1(6382) |
| clone WM15, monoclonal | clone WM15, monoclonal | clone MMA, monoclonal | clone MI15, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?