Przejdź do
MABE914
Przeciwciało anty-Mi-2β, klon 16G4
clone 16G4, from mouse
Synonim(y):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki21 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
16G4, monoclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
1980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 sierpnia 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB3127
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
16G4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHD4(1108)
General description
CHD-4, często określany jako Mi2-beta, jest centralnym składnikiem kompleksu represora remodelowania nukleosomów i deacetylazy histonowej (NuRD). Wykazano, że CHD-4 oddziałuje z TRIM27, HDAC1, deacetylazą histonową 2, MTA2, SATB1 i związanymi z ataksją teleangiektazją i Rad3. Białko to oddziałuje również z KLF1. Sumoilacja KLF1 prowadzi do represji transkrypcji CHD-4.
~220 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu Mi-2β.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do ChIP. Patrz Zhang et al. (2012).
ChIP-seq: reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do ChIP-seq. Patrz Zhang et al. (2012).
To przeciwciało anty-Mi-2β, klon 16G4 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) oraz ChIP-seq do wykrywania Mi-2β.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ supernatant w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in a Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β in a Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE920MABE915MABE455
description
clone 16G4, from mouse
description
clone 17H11, from mouse, purified by affinity chromatography
description
clone 2G8, from mouse
description
clone 3F2/4, from mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... CHD4(1108)
Gene Information
human ... CHD4(1108)
Gene Information
human ... CHD4(1108)
Gene Information
human ... CHD4(1108)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
16G4, monoclonal
clone
17H11, monoclonal
clone
2G8, monoclonal
clone
3F2/4, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)