Merck
MABE649
Anti-Histone H3.3 (H3-3A,H3-3B) Antibody
rabbit monoclonal, RM190
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
RM190, monoclonal
Species reactivity:
human, rabbit
Application:
WB, multiplexing
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-histonowe H3.3, klon RM190,
antibody form
purified antibody
Quality Segment
clone
RM190, monoclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
human, rabbit
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
General description
Peptyd odpowiadający ludzkiemu histonowi H3.3.
Zaobserwowano ~17 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza multipleksowa (Mplex): 0,05-0,5 μg/ml z reprezentatywnej partii użyto w Multiplex.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z histonem H3.3, niezależnie od modyfikacji potranslacyjnych. Brak reaktywności krzyżowej z histonem H3.1 lub innymi białkami histonowymi.
Physical form
Królicze przeciwciało monoklonalne w PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Uwaga: Zmienność temperatury w zamrażarce poniżej -20°C może spowodować zamrożenie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa whole cell lysate, recombinant Histone H3.3 and recombinant Histone H3.1.
Western Blotting Analysis (WB): 1 μg/mL of this antibody detected Histone H3.3 in HeLa whole cell lysate and recombinant Histone H3.3.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c