MABE2037
Anti-STAG1/SA1 Antibody, clone SUSI63B
Synonim(y):
Podjednostka kohezyny SA-1 (UniProt: Q9D3E6; znana również jako SCC3 homolog 1; antygen zrębu 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SUSI63B, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 144.44 kDa
observed mol wt ~145 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Pnpla3(116939)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek MCF-7.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło STAG1/SA1 w lizacie komórek MCF-7.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło STAG1/SA1 w lizatach komórek HeLa i RAW264.7.
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła STAG1/SA1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (De Koninck, M. et al. (2020). Cell Rep. 32(6): 108014).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła STAG1/SA1 w zastosowaniach immunofluorescencyjnych (De Koninck, M. et al. (2020). Cell Rep. 32(6): 108014).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła STAG1/SA1 w aplikacjach Western Blotting (De Koninck, M. et al. (2020). Cell Rep. 32(6): 108014; Kojic, A., et al. (2018). Nat Struct Mol Biol. 25(6): 496-504; Cuadrado, A., et al. (2019). Cell Rep. 27(12): 3500-3510.e4).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła Stag1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (De Koninck, M. i in. (2020). Cell Rep. 32(6): 108014).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1