Kluczowe dokumenty
MABE2031
Sigma-Aldrich
Anti-FIH Antibody, clone 162C
Synonim(y):
Inhibitor czynnika indukowanego hipoksją 1-alfa (UniProt: Q9NWT6; znany również jako EC: 1.14.11.30; Czynnik hamujący HIF-1; FIH-1; Hydroksylaza asparaginowa czynnika indukowanego hipoksją
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
162C, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 40.29 kDa
observed mol wt ~40 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... N(43740575)
Opis ogólny
Inhibitor czynnika indukowanego hipoksją 1-alfa (UniProt: Q9NWT6; znany również jako EC:1.14.11.30, Factor inhibiting HIF-1, FIH-1, Hypoxia-inducible factor asparagine hydroxylase) jest kodowany przez gen HIF1AN (znany również jako FIH1) (Gene ID: 55662) u człowieka. FIH jest szeroko wyrażanym, zależnym od Fe(II), homodimerycznym białkiem, które w obecności tlenu hydroksyluje HIF1 na Asn 803 w C-końcowej domenie transaktywacji. Hydroksylacja ta zapobiega interakcji domeny aktywacyjnej HIF1 z domeną CH-1 koaktywatora transkrypcyjnego p300 i zmniejsza aktywność transkrypcyjną HIF1. Jego homodimeryzacja jest niezbędna dla jego aktywności katalitycznej. FIH jest głównie cytozolowy, ale jego interakcja z NOTCH1 powoduje jego lokalizację jądrową, a jego interakcja z ABPA3 powoduje jego lokalizację okołojądrową w makrofagach. Wykazano, że wyciszenie genu FIH przez interferencję RNA zwiększa ekspresję genów docelowych zależnych od HIF w normoksji. (Ref.: Soilleux, EJ., et al. (2005). Histopathology. 47(6); 602-610; Stolze, IP., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(41); 42719-42725; Hewitson, KS., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277(29); 26351-26355)
Specyficzność
Klon 162C jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa inhibitor czynnika indukowanego hipoksją 1-alfa (FIH).
Immunogen
Pełnej długości rekombinowany ludzki inhibitor czynnika indukowanego hipoksją 1-alfa (FIH) znakowany His, wyrażany w E. coli.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek MCF-7.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło FIH w lizatach komórek MCF-7.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła FIH w aplikacjach Western Blotting (Stolze, I.P., et al. (2004). J Biol Chem. 279(41): 42719-25).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła FIH w zastosowaniach immunohistochemicznych (Soilleux, E.J., et al. (2005). Histopathology. 47(6): 602-10).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła FIH w zastosowaniach immunofluorescencji (Stolze, I.P., et al. (2004). J Biol Chem. 279(41): 42719-25).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła FIH w zastosowaniach immunocytochemii (Stolze, I.P., et al. (2004). J Biol Chem. 279(41): 42719-25).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-FIH, klon 162C, nr kat. MABE2031, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa czynnik hamujący HIF-1 (FIH) i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji, immunohistochemii i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1