Przejdź do
05-1139
Przeciwciało przeciw ogniskowej kinazie adhezyjnej, klon BLAb2H7
clone BLAb2H7, from mouse
Synonim(y):
FADK 1, PTK2 białkowa kinaza tyrozynowa 2, kinaza białkowo-tyrozynowa 2, ogniskowa kinaza adhezyjna 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BLAb2H7, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1625
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BLAb2H7, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Ptk2(396416)
human ... PTK2(5747)
mouse ... Ptk2(14083)
rat ... Ptk2(25614)
General description
FAK to białko o masie 125 Kd, które jest rekrutowane jako uczestnik dynamiki adhezji ogniskowej między komórkami i odgrywa rolę w ruchliwości i przeżyciu komórek. FAK jest wysoce konserwatywną, niereceptorową kinazą tyrozynową, pierwotnie zidentyfikowaną jako substrat dla onkogennej białkowej kinazy tyrozynowej v-src (Guan, J L i Shalloway, D). Ta cytozolowa kinaza została zaangażowana w różne role komórkowe, w tym lokomocję komórek, odpowiedź na mitogen i przeżycie komórek. FAK jest zwykle zlokalizowana w strukturach znanych jako ogniskowe przyleganie, są to struktury wielobiałkowe, które łączą macierz zewnątrzkomórkową (ECM) z cytoszkieletem cytoplazmatycznym. Dodatkowe składniki zrostów ogniskowych obejmują aktynę, filaminę, winkulinę, talinę, paksylinę i tensynę (Burridge, K, et al).
~125 kDa
Immunogen
Epitop: Terminal
Rekombinowany fragment pochodzący z aminokońcowego regionu FAK kurczaka, reszty aminokwasowe od 103 do 553.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Poprzednia partia wykryła kinazę adhezji ogniskowej w rozcieńczeniu 1:100 w tkance kory mózgowej myszy.
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało przeciw ogniskowej kinazie adhezyjnej, klon BLAb2H7, zostało zatwierdzone do stosowania w WB, IP do wykrywania ogniskowej kinazy adhezyjnej.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje kinazę adhezji ogniskowej
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Focal Adhesion Kinase in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-591
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-54305-1140ABT135
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
clone
BLAb2H7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
18, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
species reactivity
human, hamster, mouse, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c