Merck
MABE1932
Przeciwciało anty-EWS, klon 21B1
clone 21B1, from rat
Synonim(y):
RNA-binding protein EWS, EWS oncogene, Ewing sarcoma breakpoint region 1 protein
Wybierz wielkość
25 μL
720,00 zł
100 μL
1840,00 zł
720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
21B1, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
21B1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EWSR1(2130)
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
WH0002130M1SAB1405774GW21286A
clone
21B1, monoclonal
clone
5C10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
chicken
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
human ... EWSR1(2130)
Gene Information
human ... EWSR1(2130)
Gene Information
human ... EWSR1(2130)
Gene Information
human ... EWSR1(2130)
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable
General description
Białko wiążące RNA EWS (UniProt: Q01844; znane również jako onkogen EWS, białko regionu 1 punktu przerwania mięsaka Ewinga) jest kodowane przez gen EWSR1 (znany również jako EWS) (identyfikator genu: 2130) u człowieka. EWS jest członkiem rodziny białek wiążących DNA i RNA TET, która obejmuje również białko translokowane w tłuszczakomięsaku / fuzyjne w mięsaku (FUS / TLS) i czynnik 15 związany z białkiem wiążącym TATA. Jest to wieloaspektowe białko wiążące RNA o ustalonej roli w transkrypcji, przetwarzaniu pre-mRNA i odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Zawiera domenę aktywacji transkrypcji (EAD), 3 regiony bogate w glicynę i argininę, domenę wiążącą RNA i domenę palca cynkowego (aa 518-549). EWS jest silnie metylowany na resztach argininy, a metylacja jest pośredniczona przez PRMT1 i do pewnego stopnia przez PRMT8. Wiadomo, że różne sygnały środowiskowe indukują modyfikacje potranslacyjne w domenie wiążącej RNA i domenach bogatych w glicynę i argininę, modulując w ten sposób aktywność EWS. EWS może przemieszczać się z cytoplazmy do rybosomów po aktywacji PTK2B/FAK2. Wiadomo, że mutacje w genie EWS powodują mięsaka Ewinga, wysoce złośliwego, przerzutowego, prymitywnego, drobnokomórkowego guza kości i tkanek miękkich.
Zaobserwowano ~85 kDa; obliczono 68,48 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający 20 aminokwasom z domeny RGG3 ludzkiego białka wiążącego RNA EWS.
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła EWS w zastosowaniach ELISA (Suarez-Calvet, M, et. al. (2016). Acta Neropathol. 131(4):587-604).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła EWS w aplikacjach Western Blotting (Suarez-Calvet, M, et. al. (2016). Acta Neropathol. 131(4):587-604).
Anti-EWS, klon 21B1, nr kat. MABE1932, jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko białku EWS wiążącemu RNA i zostało przetestowane w testach ELISA i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 21B1 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzkie białko EWS wiążące RNA. Jego celem jest epitop w 20 aminokwasach od regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EWS in HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c