Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0002130M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EWSR1 antibody produced in mouse
clone 5C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EWS, Anti-Ewing sarcoma breakpoint region 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EWSR1(2130)
Opis ogólny
Gen ten koduje wielofunkcyjne białko, które bierze udział w różnych procesach komórkowych, w tym w ekspresji genów, sygnalizacji komórkowej oraz przetwarzaniu i transporcie RNA. Białko zawiera N-końcową domenę aktywacji transkrypcji i C-końcową domenę wiążącą RNA. Chromosomalne translokacje między tym genem a różnymi genami kodującymi czynniki transkrypcyjne skutkują produkcją chimerycznych białek, które są zaangażowane w nowotworzenie. Te białka chimeryczne zazwyczaj składają się z N-końcowej domeny aktywacji transkrypcji tego białka połączonej z C-końcową domeną wiążącą DNA białka czynnika transkrypcyjnego. Wiadomo, że mutacje w tym genie, w szczególności translokacja t(11;22)(q24;q12), powodują mięsaka Ewinga, a także nowotwory neuroektodermalne i inne. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Powiązane pseudogeny zostały zidentyfikowane na chromosomach 1 i 14. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EWSR1 (NP_005234, 358 a.a. ~ 453 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SDNSAIYVQGLNDSVTLDDLADFFKQCGVVKMNKRTGQPMIHIYLDKETGKPKGDATVSYEDPPTAKAAVEWFDGKDFQGSKLKVSLARKKPPMNS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christer Thomsen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(12), 4965-4974 (2013-08-27)
The three FET (FUS, EWSR1, and TAF15) family RNA binding proteins are expressed in all tissues and almost all cell types. The disordered N-terminal parts are always present in FET fusion oncoproteins of sarcomas and leukemia. Mutations in FUS and