primary antibodies
klon
43B7, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 71.44 kDa
observed mol wt ~70 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POT1(25913)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Protection of telomeres protein 1 (POT1) in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected POT1 in HEK293T, HepG2, and K562 cell lysates.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected POT1 in Immunofluorescence application. (Hirai, Y., et al. (2012). Genes Cells. 17(3):186-204).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated POT1 in Immunoprecipitation application. (Hirai, Y., et al. (2012). Genes Cells. 17(3):186-204; Hirai, Y. et al. (2016). Genes Cells. (8): 874-889).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected POT1 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Hirai, Y., et al. (2012). Genes Cells. 17(3):186-204).
Western Blotting using knockout lysates: A representative lot detected POT1 in wild-type, but not in KO lysates in Western Blotting application. (Hirai, Y., et al. (2012). Genes Cells. 17(3):186-204).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected POT1 in Western Blotting application. (Hirai, Y. et al. (2016). Genes Cells. (8): 874-889).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1