Kluczowe dokumenty
MABE1878
Sigma-Aldrich
Anti-CNOT6 Antibody, clone Y6206
Wybierz wielkość
25 μG
691,00 zł
100 μG
1750,00 zł
691,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
691,00 zł
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
691,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 marca 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies, primary antibodies
klon
Y6206, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 63.3 kDa
observed mol wt ~62 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Cnot6(57472)
Opis ogólny
Podjednostka 6 kompleksu transkrypcyjnego CCR4-NOT (UniProt: Q9ULM6; znana również jako EC:3.1.13.4, CCR4 carbon catabolite repression 4-like, Carbon catabolite repressor protein 4 homolog, Cytoplasmic deadenylase) jest kodowana przez gen Cnot6 (znany również jako Ccr4, Kiaa1194) (Gene ID: 57472) u gatunku ludzkiego. CNOT6, katalityczny składnik kompleksu CCR4-NOT u ssaków. Kompleks ten ulega wszechobecnej ekspresji i zawiera co najmniej dziesięć podjednostek. Podjednostki CNOT6, CNOT7 i CNOT8 wykazują aktywność deadenylazy, a CNOT1, 2, 3, 9, 10 i 11 mają moduły regulacyjne NOT. Według doniesień kompleks CCR4-NOT ogranicza ekspresję określonych genów poprzez deadenylację ogonów poli(A) mRNA, umożliwiając pozytywną selekcję. CNOT6 jest wykrywany zarówno w jądrze, jak i w cytoplazmie. Służy również jako nukleaza poli(A) z aktywnością 3′-5′ RNazy. Została ona powiązana z wieloma procesami komórkowymi, w tym z masową degradacją mRNA, represją za pośrednictwem miRNA, represją translacji podczas inicjacji translacji i ogólną regulacją transkrypcji. Aktywność deadenylazy kompleksu CCR4-NOT została również powiązana z kontrolą otyłości i metabolizmu energetycznego. W wątrobie aktywność deadenylazy jest rekrutowana do 3 -końca mRNA genów związanych z metabolizmem energetycznym i skraca ich żywotność oraz obniża poziomy ekspresji. Wykazano również, że podjednostki CNOT 6, 7 i 8 uczestniczą w regulacji generowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, a CNOT1, 2 i 3 są zaangażowane w utrzymanie i samoodnowę embrionalnych komórek macierzystych. (Ref.: Ito-Kureha, T., et al. (2020). Nat. Commun. 11; 6169; Zukeran, A., et al. (2016). Biochem. Biophys, Res. Commun. 474; 233-239; Takahashi, A., et al. (2015.) Cell Reports 13, 2756-2767).
Specyficzność
Klon Y6202 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym podjednostkę 6 kompleksu transkrypcyjnego CCR4-NOT (CNOT6). Jego celem jest epitop w N-końcowej połowie.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający 50 aminokwasom z N-końcowej połowy mysiego CNOT6 połączony z białkiem gp64 bakulowirusa.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CNOT6 w lizacie komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CNOT6 w lizatach z mysich embrionalnych komórek macierzystych i komórek DLD-1.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CNOT6 w aplikacjach Western Blotting (Ito-Kureha, T., et al. (2020). Nat Commun.11(1):6169; Otsuka, H., et al. (2020). Biochimie.;174:49-56; Mostafa, D., et al. (2020). RNA Biol.;17(3):403-416; Zukeran, A., et al. (2016). Biochem Biophys Res Commun. 474(2):233-239; Takahashi, A., et al. (2015). Cell Rep. 13(12):2756-67).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-CNOT6, klon Y6206, nr kat. MABE1878, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa podjednostkę 6 kompleksu transkrypcyjnego CCR4-NOT (CNOT6) i jest testowane do stosowania w Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1