Kluczowe dokumenty
MABE1877
Sigma-Aldrich
Anti-EBNA-1 Antibody, clone 1EB14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.74
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1EB14, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 56.43 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... EBNA-1(3783774)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Antygen jądrowy 1 wirusa Epsteina-Barr (UniProt: P03211; znany również jako EBNA-1, antygen jądrowy 1 wirusa EBV) jest kodowany przez gen EBNA1 (znany również jako BKRF1) (identyfikator genu: 3783709) wirusa Epsteina-Barr (EBV). EBV jest gamma-herpeswirusem, czynnikiem wywołującym mononukleozę zakaźną. EBNA1, wielofunkcyjne białko, odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu EBV w komórce gospodarza i jest zaangażowane w immortalizację komórek gospodarza. Odgrywa istotną rolę w replikacji i podziale genomowego DNA wirusa podczas utajonej infekcji wirusowej. Podczas tej fazy kolisty dwuniciowy wirusowy DNA ulega replikacji raz na cykl komórkowy i jest wydajnie dzielony na komórki potomne. EBNA1 aktywuje inicjację replikacji wirusowego DNA poprzez wiązanie się ze specyficznymi miejscami w wirusowym utajonym źródle replikacji, oriP. Według doniesień, EBNA1 kieruje również segregacją wirusowych episomów, pośrednicząc w ich przyłączaniu do chromosomów metafazy komórki gospodarza i aktywuje transkrypcję kilku genów latencji wirusa. Przeciwdziałając stabilizacji p53 gospodarza, zmniejsza również apoptozę i zwiększa przeżywalność komórek gospodarza. EBNA1 jest również czynnikiem ryzyka w różnych nowotworach złośliwych i jest jedynym białkiem wirusowym występującym we wszystkich nowotworach złośliwych związanych z EBV. Jego region C-końcowy zawiera domenę dimeryzacji i domenę wiążącą DNA (aa 459-607). Chociaż domena ta jest niezbędna dla funkcji replikacyjnej EBNA1, nie jest wystarczająca dla tej aktywności i wymagana jest również N-końcowa połowa EBNA1. (Ref.: Sun, X., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 107(7); 3146-3151; Duellman, SJ., and Burgess, RR. (2009). PLoS ONE 4(2): e4614; Wu, H., et al. (2002). J. Virol. 76(5); 2480-2490).
Specyficzność
Klon 1EB14 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym antygen jądrowy 1 wirusa Epsteina-Barr (EBNA-1). Jego celem jest epitop w obrębie 13 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Rekombinowany antygen jądrowy Epsteina-Barr 1 znakowany His wyrażany w E. coli.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Raji.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:2000 tego przeciwciała wykryło EBNA-1 w lizacie komórek Raji.
Testowane aplikacje
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała EBNA-1 w aplikacji immunoprecypitacji. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła EBNA-1 w aplikacji ELISA. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614).
Western Blotting Analysis: Reprezentatywna partia wykryła EBNA-1 w aplikacji Western Blotting. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614; Duellman, S. J., et al. (2006). Protein Expr Purif. 47(2):434--40).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-EBNA-1, klon 1EB14, nr kat. MABE1877, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa antygen jądrowy 1 wirusa Epsteina-Barr i jest testowane w testach ELISA, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1