MABE1790
Anti-ADAR1 Antibody, clone RD4B11
clone RD4B11, from rat
Synonim(y):
Double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, EC: 3.5.4.37, DRADA, RNA adenosine deaminase 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RD4B11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Adar(56417)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected ADAR1 in Kusa4b10 mouse cell line overexpressing mouse ADAR1 p110.