MABE1671M
Anti-CCAR1 Antibody, clone 4B9.1
clone 4B9.1, from mouse
Synonim(y):
Cell division cycle and apoptosis regulator protein 1, Cell cycle and apoptosis regulatory protein 1, CARP-1, Death inducer with SAP domain
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B9.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCAR1(55749)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected CCAR1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CCAR1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1