Kluczowe dokumenty
MABE1015
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw podjednostce CTC1 kompleksu CST, klon 8E5.2
clone 8E5.2, from mouse
Synonim(y):
CST complex subunit CTC1, Conserved telomere maintenance component 1, HBV DNAPTP1-transactivated protein B
Wybierz wielkość
100 μG
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8E5.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTC1(80169)
Opis ogólny
Podjednostka kompleksu CST CTC1 (UniProt Q2NKJ3; znana również jako Conserved telomere maintenance component 1, HBV DNAPTP1-transactivated protein B) jest kodowana przez gen CTC1 (znany również jako C17orf68, CRMCC) (Gene ID 80169) u człowieka. CTC1 jest podjednostką trimerycznego kompleksu CST (CTC1, STN1 i TEN1), który wiąże ssDNA, promuje syntezę telomerowego DNA i hamuje wydłużanie telomerów za pośrednictwem telomerazy. CST bezpośrednio oddziałuje i stymuluje aktywność polimerazy DNA α (polα-primazy). CST wiąże się również z telomerycznymi nawisami 3′ i sekwestruje je po ich wydłużeniu przez telomerazę, ograniczając w ten sposób dalsze wydłużanie telomerów przez telomerazę. Zablokowanie STN1 lub CCT1 w ludzkich komórkach nowotworowych i mysich fibroblastach powoduje znaczne wydłużenie telomerowych nawisów G. Warunkowa delecja CTC1 u myszy prowadzi do wczesnego wejścia w okres starzenia i objawów defektów replikacji telomerów. Mutacje ludzkiego genu CTC1 powodują dyskeratozę wrodzoną (DC) i związane z nią zespoły niewydolności szpiku kostnego, a także rzadkie autosomalne recesywne zaburzenie neurologiczne Coats Plus, w którym u pacjentów rozwijają się zwapnienia czaszki i torbiele. Pacjenci z Coats Plus i DC rozwijają przedwczesne siwienie włosów, niedokrwistość i osteoporozę w wyniku defektów telomerazy.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami ludzkiego CTC1 zgłoszonymi przez UniProt (Q2NKJ3).
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (C-końcowa połowa).
Znakowany GST rekombinowany fragment wewnętrzny z C-końcowej połowy ludzkiego CTC1.
Zastosowanie
Anti-CST complex subunit CTC1 Antibody, clone 8E5.2 to przeciwciało przeciwko podjednostce CTC1 kompleksu CST do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human cortex tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CST complex subunit CTC1 in 10 µg of human cortex tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~135 kDa. Obliczono 134,6 kDa (izoforma 1) i 114,1 kDa (izoforma 2). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1