Kluczowe dokumenty
MABC779
Sigma-Aldrich
Anti-Folate, clone 8/33 Antibody
clone 8/33, from mouse
Wybierz wielkość
200 μG
2000,00 zł
2000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μG
2000,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8/33, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
KLH-conjugated Tetrahydrofolic acid corresponding to Folate.
Zastosowanie
Anti-Folate, clone 8/33 | MABC779 is an antibody against Folate for use in ELISA.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by ELISA in Tetrahydrofolic acid-BSA.
ELISA Analysis: 0.1-100 µg/mL of this antibody detected Folate in Tetrahydrofolic acid-BSA.
Powiązanie
Replaces: CBL65
Postać fizyczna
Format: Purified
Protein G Purified
Purified mouse monoclonal IgG1κ in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1