Kluczowe dokumenty
MABC587-I
Sigma-Aldrich
Anti-Nucleolin Antibody, clone 364-5-10-5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
364-5-10-5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 76.61 kDa
observed mol wt ~110 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1, lambda
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCL(4691)
Opis ogólny
Nukleolina (UniProt: P19338; znana również jako białko C23) jest kodowana przez gen NCL (Gene ID: 4691) u człowieka. Nukleolina jest wysoce konserwatywną, wielofunkcyjną fosfoproteiną, która jest wszechobecnie dystrybuowana w jąderku, jądrze i cytoplazmie. Jest związana z chromatyną wewnątrzjądrową i cząsteczkami pre-rybosomalnymi. W cytoplazmie jest zlokalizowany w cytoplazmatycznych granulkach mRNP zawierających nietranslowany mRNA. Jej poziom jest skorelowany z szybkością aktywności funkcjonalnej jąderka w komórkach rosnących wykładniczo. Nukleolina zawiera trzy strukturalne i wielofunkcyjne domeny: N-końcową część zawierającą kilka kwaśnych odcinków; dwie do czterech domen wiążących RNA znanych jako motywy rozpoznawania RNA (RRM) w regionie centralnym; oraz domenę bogatą w glicynę/argininę na C-końcu. N-końcowy region kwaśny i zasadowy oraz C-końcowa domena bogata w powtórzenia glicyny/argininy pośredniczą w interakcjach białko-białko z histonem H1, U3 snoRNP i białkami rybosomalnymi. Nukleolina zawiera wewnętrzną helikazę DNA i RNA, ATPazę zależną od kwasów nukleinowych i aktywność samorozcinającą. Wiadomo, że wiąże RNA poprzez swoje RRM. Wiąże oligonukleotydy RNA z powtórzeniami 5′-UUAGGG-3′ mocniej niż telomeryczne jednoniciowe powtórzenia DNA 5′-TTAGGG-3′. Nukleolina uczestniczy w regulacji różnych aspektów metabolizmu DNA i RNA, struktury chromatyny, transkrypcji rDNA, dojrzewania rRNA, cytokinezy, nukleogenezy, proliferacji i wzrostu komórek. Jest również zaangażowany w fałdowanie, dojrzewanie i składanie rybosomów oraz transport nukleocytoplazmatyczny nowo zsyntetyzowanych pre-RNA, wyciszanie genów i senescencję. Stan fosforylacji nukleoliny jest wysoce regulowany podczas cyklu komórkowego. Wykazano, że rozległa fosforylacja przez kinazę kazeinową 2 występuje w interfazie i przez CDC2 podczas mitozy. (Ref.: Abdelmohsen, K., and Gorospe, M. (2012). RNA Biol. 9(6); 799-808; Tajrishi, MM., et al. (2011). Commun. Integr. Biol. 4(3); 267-275).
Specyficzność
Klon 364-5-10-5 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym nukleolinę.
Immunogen
Jądra z ludzkich komórek chłoniaka SU-DHL-1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło nukleolinę w lizatach komórek HeLa.
Testowane zastosowania
Zastosowania immunohistochemiczne: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło Nucleolin w wycinkach ludzkiego raka piersi i ludzkiej tkanki nerkowej.
Zastosowania immunohistochemiczne: Rozcieńczenie 1:10 z reprezentatywnej partii wykryło Nucleolin w ludzkiej tkance węzła chłonnego naciekanej przerzutami raka jajnika.
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Nukleolinę w komórkach NK-92MIO bramkowanych i nie bramkowanych dla CD56.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło Nucleolin w komórkach A431 i HEK293
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Nucleolin w aplikacjach Western Blotting. (Kour, R., et al. (2019). RNA. 25(10):1377-1392).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Nucleolin, klon 364-5-10-5, nr kat. MABC587-I, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa nukleolinę i jest testowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2