MAB8879
Przeciwciało anty-Cdk4, klon DCS-35
clone DCS-35, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DCS-35, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, pig, rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
activity assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK4(1019)
rat ... Cdk4(94201)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecypitacja: doskonała do koprecypitacji cyklin typu D związanych z cdk4.
Western Blotting: 2-4 ug/ml
Test kinazowy
Prototyp rodziny cdk, p34cdc2 i pokrewne białko cdk2, funkcjonują późno w cyklu, podczas gdy cdk4 i cdk6 są krytycznie zaangażowane w progresję od G1 do S.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane