Kluczowe dokumenty
MAB5490-I
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
mouse monoclonal, 5HU-1H6
Synonim(y):
Anty-Huntingtin, Klon 5HU-1H6 anty-huntingtyna, Przeciwciało wykrywające huntingtynę
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.74
Nazwa produktu
Anti-Huntingtin Antibody, a.a. 115-129 Antibody, clone 5HU-1H6,
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5HU-1H6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 347.6 kDa
observed mol wt ~350 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminus
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTT(3064)
Opis ogólny
Huntingtyna (UniProt: P42858; znana również jako białko choroby Huntingtona, białko HD) jest kodowana przez gen HTT (znany również jako HD, IT15) (identyfikator genu: 3064) u człowieka. Białko to znajduje się w regionie okołojądrowym wraz z mikrotubulami oraz w regionie centrosomalnym wraz z g-tubuliną. Ulega ekspresji w mózgu i występuje głównie w korze móżdżku, korze nowej, prążkowiu i hipokampie. Odgrywa rolę w transporcie za pośrednictwem mikrotubul lub funkcji pęcherzyków i wykazano, że jest niezbędna do przeżycia neuronów. Bierze udział w transporcie pęcherzyków synaptycznych i wiązaniu mikrotubul. Zawiera sygnał eksportu jądrowego (aa 2395-2404) i 5 domen HEAT (Huntington, Elongation Factor 3, PR65/A, TOR). Może ulegać rozszczepieniu przez kaspazy poniżej odcinka poliglutaminowego, a powstałe fragmenty N-końcowe wykazują cytotoksyczność i prowokują apoptozę. W odpowiedzi na uszkodzenie DNA ulega fosforylacji przy serynie 1179 i 1199 przez CDK5, co chroni neurony przed ekspansją poliglutaminy, a także toksycznością zależną od uszkodzenia DNA. N-końcowe fragmenty zmutowanej huntingtyny (mHTT) ulegają fałdowaniu i łączą się w oligomery, które ostatecznie łączą się w nierozpuszczalne fibryle. Nieprawidłowe fałdowanie i samoagregacja określonych białek jest powszechnie obserwowana w dobrze znanych chorobach neurodegeneracyjnych, w tym w chorobie Huntingtona (HD), chorobie Alzheimera (AD), chorobie Parkinsona (PD) i stwardnieniu zanikowym bocznym (AML). Nieprawidłowa sekwencja lub odcinek powtórzenia poliglutaminy (polyQ) powoduje nieprawidłowe fałdowanie białka i neurodegenerację.
Specyficzność
Klon 5HU-1H6 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzkie białko Huntingtina. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający pierwszym 165 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka Huntingtin.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach z komórek HEK293 przejściowo nadeksprymujących białko Huntingtina.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło Huntingtina w lizatach z komórek HEK293 przejściowo nadeksprymujących białko Huntingtina.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko Huntingtina w aplikacji Western Blotting. (Miller, J.P., et al. (2010). Neuron. 67(2):199-212; Lunke, A. et al. (2002). Mol Cell. 10(2):259-69; Ratovitski, T., et al. (2007). Cell Cycle. 6(23):2970-81; Michels Thompson, L., et al. (2009). J Cell Biol. 187(7):1083-99; Juenemann, K., et al. (2011). Neurotox Res.;20(2):120-33).
Zastosowania immunohistochemii: Reprezentatywna partia wykryła białko Huntingtina w zastosowaniu immunohistochemicznym. (Lunke, A. et al. (2002). Mol Cell. 10(2):259-69).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła białko Huntingtina w aplikacji immunofluorescencji. (Juenemann, K., et al. (2011). Neurotox Res.;20(2):120-33).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła białko Huntingtin w aplikacji Immunocytochemistry. (Miller, J.P., et al. (2010). Neuron. 67(2):199-212; Lunke, A. et al. (2002). Mol Cell. 10(2):259-69).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Huntingtin, a.a. 115-129, klon 5HU-1H6, nr kat. MAB5490-I, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko Huntingtin i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji, immunohistochemii i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2