MAB5224
Anti-Internexin α Antibody, CT, clone 2E3
culture supernatant, clone 2E3, Chemicon®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INA(9118)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Immunocytochemistry on PC12 and Ntera-2 cells.
Immunohistochemistry on formalin and methanol fixed tissues. Works on paraffin embedded tissue sections.
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1