MAB4065
Anti-H-CAM Antibody, Pan, clone SFF-2
clone SFF-2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD44, CD44std, CD44H, HCAM
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SFF-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgG1κ
przydatność
not suitable for Western blot
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD44(960)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence
Flow Cytometry: 1:20 as determined on U937 cells
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: Lymph node (lymphocytes), skin (keratinocytes), or tonsil.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2