Kluczowe dokumenty
MAB3839-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw transglutaminazie-2, domena wiążąca FN Przeciwciało, klon 4G3
clone 4G3, from mouse
Synonim(y):
Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 2, EC: 2.3.2.13, Tissue transglutaminase, Transglutaminase C, TG(C), TGC, TGase C, Transglutaminase H, TGase H, TGase-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGM2(7052)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gamma-glutamylotransferaza białkowo-glutaminowa 2 (UniProt: P21980; znana również jako EC: 2.3.2.13, transglutaminaza tkankowa, transglutaminaza C, TG(C), TGC, TGaza C, transglutaminaza H, TGaza H, transglutaminaza-2, TGaza-2, TG2) jest kodowana przez D13 genu TGM2 (Gene ID: 7052) u człowieka. TG2 jest wielodomenowym, wielofunkcyjnym enzymem, który, jak wykazano, potranslacyjnie modyfikuje białka poprzez katalizowanie tworzenia międzycząsteczkowych wiązań izopeptydowych między łańcuchami bocznymi glutaminy i lizyny. Katalizuje zależną od wapnia kowalencyjną modyfikację łańcuchów bocznych glutaminy związanych z białkami poprzez reakcje transamidacji lub deamidacji. Recykling endosomów jest niezbędny do eksternalizacji TG2, który nie podąża klasycznym szlakiem wydzielania zależnym od ER/Golgiego, ale jest kierowany do okołojądrowych endosomów recyklingu i jest dostarczany wewnątrz tych pęcherzyków przed eksternalizacją. Wykazano, że inaktywacja endosomów recyklingu lub blokowanie fuzji endosomów z błoną plazmatyczną blokuje wydzielanie TG2. TG2 odgrywa kluczową rolę w tworzeniu macierzy zewnątrzkomórkowej i sygnalizacji za pośrednictwem integryn. Jest również zaangażowany w sygnalizację komórkową z udziałem receptorów 7-przekaźnikowych. Uczestniczy również w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych i niektórych nowotworów. (Ref.: Zemskov, EA., et al (2011). PLoS ONE 6(4): e19414; Siegal, M., and Khosla, C. (2007). Pharmacol. Ther. 115(2); 232-245.
Specyficzność
Klon 4G3 specyficznie wykrywa ludzką transglutaminazę-2.
Immunogen
Pełnej długości oczyszczona transglutaminaza tkankowa (TG-2) z ludzkich erytrocytów.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 4 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło transglutaminazę-2, domenę wiążącą FN w lizacie HUVEC.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Transglutaminazę-2, domenę wiążącą FN w aplikacjach Western Blotting (Janiak, A., et. al. (2006). Mol Biol Cell. 17(4):1606-19).
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła transglutaminazę-2, domenę wiążącą FN w zastosowaniach testu radioimmunologicznego (Akimov, S.S., et. al. (2001). Blood. 98(5):1567-76).
Analiza cytometrii przepływowej: A representative lot detected Transglutaminase-2, FN binding domain in Flow Cytometry applications (Zemskov, E.A., et. al. (2011). PLos One. 6(4):e19414).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Transglutaminase-2, FN binding domain in Immunoprecipitation applications (Zemskov, E.A., et. al. (2011). PLos One. 6(4):e19414; Janiak, A., et. al. (2006). Mol Biol Cell. 17(4):1606-19).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Transglutaminazę-2, domenę wiążącą FN w zastosowaniach Immunofluorescencji (Janiak, A., et. al. (2006). Mol Biol Cell. 17(4):1606-19; Akimov, S.S., et. al. (2001). Blood. 98(5):1567-76; Zemskov, E.A., et. al. (2011). PLos One. 6(4):e19414).
Anti-Transglutaminase-2, FN binding domain, clone 4G3, nr kat. MAB3839-I, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym gamma-glutamylotransferazę białkowo-glutaminową 2 i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Transglutaminase-2, FN binding domain in A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~80 kDa; obliczono 77,33 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Powiązanie
Zastępuje: MAB3839
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.