Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MAB3786-C
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-APC, CT, klon przeciwciała C-APC 28.9, bez wodobrzusza
clone C-APC 28.9, from mouse
Synonim(y):
Adenomatous polyposis coli protein, Deleted in polyposis 2.5, Protein APC
Wybierz wielkość
100 μG
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-APC 28.9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APC(324)
Opis ogólny
Białko gruczolakowatej polipowatości jelita grubego (UniProt P25054; znane również jako Deleted in polyposis 2.5, Protein APC) jest kodowane przez gen APC (znany również jako DP2.5) (Gene ID 324) u człowieka. Wielofunkcyjny supresor nowotworów APC jest dużym białkiem rusztowania, które zawiera wiele domen powtórzeń armadillo (ARM) (a.a. 453-767 ludzkiej izoformy 1 splicingu APC) do pośredniczenia w różnych funkcjach komórkowych, w tym regulacji sygnału Wnt, adhezji komórek i segregacji chromosomów podczas mitozy. APC, AXIN, kinaza kazeinowa 1 (CK1) i kinaza syntazy glikogenu 3 (GSK3) stanowią podstawowe białka kompleksu niszczącego β-kateninę, który działa jako negatywny regulator transdukcji sygnału Wnt. Myszy z mutacjami genu Apc rozwijają gruczolaki w jelicie z powodu hiperaktywacji Wnt, a funkcjonalna utrata APC z powodu mutacji genu jest cechą charakterystyczną ludzkich nowotworów jelita grubego (CRC). APC kieruje również tworzeniem synaps cholinergicznych między neuronami i jest powszechnie stosowany jako marker do monitorowania różnicowania neuronalnego komórek macierzystych.
Specyficzność
Rozpoznaje ludzkie APC, masa cząsteczkowa wynosi około 310 kDa.
Immunogen
C-końcowa fuzja ludzkiego APC z MBP (białko wiążące maltozę).
Epitop: Region C-końcowy.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło APC w ludzkiej nerce i mięśniu sercowym.
Analiza immunocytochemiczna: Przedstawiciel wykrył zwiększoną ekspresję APC w ludzkich komórkach macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej powiek (hEASCs) po neuroindukcji przy przejściu 8 (Zhou, J., et al. (2014). J. Cell. Mol. Med. 18(2):326-343).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ziarnisty wzór barwienia APC w subapikalnym regionie komórek nabłonkowych w błonie śluzowej jajowodu poprzez fluorescencyjne barwienie immunohistochemiczne zatopionych w parafinie, utrwalonych paraformaldehydem skrawków tkanki jajowodu (Kessler, M., et al. (2012). Am. J. Pathol. 180(1):186-198).
Anti-APC Antibody, CT, clone C-APC Antibody 28.9, Ascites Free to przeciwciało przeciwko APC do stosowania w immunohistochemii (parafina), immunocytochemii, immunofluorescencji, Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected APC in human cerebral cortex tissue.
Opis wartości docelowych
Obliczono 311,6 kDa.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1