Kluczowe dokumenty
MAB3706
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD4, wewnątrzkomórkowe, klon 024-10D6.B3
clone 024-10D6.B3, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
100 μG
1610,00 zł
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1759
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1759
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
klon
024-10D6.B3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Rozpoznaje cytoplazmatyczny ogon CD4. Ogonowi temu przypisano wiele funkcji, w tym między innymi regulację przeciwwirusową (regulacja CD4 w dół/w górę), dojrzewanie, aktywację i różnicowanie komórek T oraz transdukcję sygnału Lck. Przeciwciało to jest przydatne jako kontrola w badaniach obejmujących celowanie w wewnątrzkomórkowe domeny białkowe komórek T.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 439-458 cytoplazmatycznego ogona ludzkiego CD4.
Zastosowanie
Immunocytochemia
ELISA
Stymulacja/hamowanie aktywności biologicznej
Analiza elektroforetycznej zmiany ruchliwości
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj CD4 za pomocą tego przeciwciała anty-CD4, wewnątrzkomórkowego, klonu 024-10D6.B3 zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, EMSA, FUNC i IC.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M NaCl, z 0,1% azydkiem sodu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2