MAB351R
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, GAD-6
Synonim(y):
GAD65
Wybierz wielkość
2650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Glutamate Decarboxylase Antibody, 65 kDa isoform, clone GAD-6, clone GAD-6, Chemicon®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GAD-6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAD2(2572)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohystochemical Staining Procedures
The following procedure was developed to localize GAD in rat brain sections of cerebellum. Perform all steps at room temperature unless otherwise indicated. Where normal serum is indicated, use normal serum from the same species as the source of the secondary antibody.This procedure represents suggested guidelines for the use of anti-GAD. Fixation regimen, antibody concentrations, and incubation conditions for a given experimental system should be determined empirically.
1. Perfuse rats with 100 mM phosphate buffer, pH 7.4, containing 1% paraformaldehyde, 0.34% L-lysine, and 0.05% sodium m-periodate (1% PLP).
2. Postfix brains in 1% PLP for 1-2 hours. Longer fixation times may reduce labeling intensity.
3. Transfer brains to 100 mM phosphate buffer containing 30% sucrose, and gently agitate on a shaker platform at +4°C for 48-60 hours.
4. Using a sliding microtome, cut 30 mm sections of frozen cerebellum. As the sections are cut, collect them in a vial of cold 100 mM phosphate buffer.
5. Incubate sections in phosphate-buffered saline (PBS) containing 1.5% normal serum and 0.2% TritonX-100 for 30 minutes.
6. On a shaker platform, incubate sections with anti-GAD (diluted in PBS containing 1.5% normal serum and 0.2% Triton X-100 to a final antibody concentration of 1 mg/ml) for 12-36 hours at +4°C.
7. On a shaker platform, rinse sections eight times, 10-15 minutes per rinse, in PBS.
8. Detect with a standard secondary antibody detection system (Hsu et al., 1981; Falini & Taylor, 1983; Harlow & Lane, 1988; Taylor, 1978).
9. Mount sections, dehydrate, and apply coverslips.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Podłoża do różnicowania neuronalnego ludzkich iPSC i protokoły stosowane do generowania neuronalnych komórek macierzystych, neuronów i komórek glejowych.