MAB2642
Anti-Fibrillin-2 Antibody, clone 48
clone 48, from mouse
Synonim(y):
fibrillin 2, congenital contractural arachnodactyly, Fibrillin 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
48, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBN2(2201)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IF (Charbonneau, 2003).
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: 1:50 dilution of this antibody detected Fibrillin-2 in paraffin-embedded tissue sections of liver cancer and papillary serous carcinoma.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Liver cancer and papillary serous carcinoma tissue
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1