MAB1976-AF555
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone LM609, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Integrin αVβ3
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 555
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LM609, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken, canine, monkey, rabbit, pig, human, avian, bovine
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1976) is shown to be suitable also for functional assay, flow cytometry, immunofluorescence, immunohistochemistry, and immunoprecipitation applications.
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin αVβ3 in HepG2 cells.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2