MAB1645
Anti-Dystrophin Antibody, clone 1808
clone 1808, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-BMD, Anti-CMD3B, Anti-DXS142, Anti-DXS164, Anti-DXS206, Anti-DXS230, Anti-DXS239, Anti-DXS268, Anti-DXS269, Anti-DXS270, Anti-DXS272, Anti-MRX85
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1808, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken, mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DMD(1756)
Specyficzność
STAINING PATTERN:
On cryostat sections of normal mouse diaphragm MAB1645 gives strong immunofluorescence staining of the entire sarcolemma, with particularly strong staining of neuromuscular junctions.
SPECIES REACTIVITY:
Labels skeletal muscle from rat, chicken and Xenopus laevis. Labels cardiac muscle from rat and normal, but not mdx, mouse. Also labels smooth muscle from chicken gizzard.
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2