MAB1621
Anti-Neurofilament 145 kDa Antibody, CT, clone 3H11
clone 3H11, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H11, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
avian
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEFM(4741)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting: 1:1000 - 1:2000 ECL detection.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1