MAB1397Z
Anti-ICAM-1 Antibody, clone 3E2B, Azide Free
clone 3E2B, Chemicon®, from hamster(Armenian)
Synonim(y):
CD54, MAB1397
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E2B, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Icam1(15894)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Zastosowanie
ELISA
Immunohistochemistry of acetone fixed frozen sections. (Paraffin not tested).
Flow Cytometry: Suggested working dilution 50 μg/mL. Use 5 mL of this dilution to label 0.5 x 10(e6) cells.
Immunoprecipitation: use protein G or rabbit anti-hamster IgG secondary
Clone 3E2B is reported to be function blocking against murine ICAM-1.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2