Merck
MAB1379
Przeciwciało anty-CD54, zewnątrzkomórkowe, klon 84H10
clone 84H10, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
ICAM-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
84H10, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
84H10, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ICAM1(3383)
General description
Cząsteczka ta jest indukowana do wysokich poziomów przez mitogenne lektyny na limfocytach oraz przez IL-1beta lub IFN gamma na innych typach komórek, takich jak fibroblasty i komórki śródbłonka.
Immunogen
Epitop: zewnątrzkomórkowy
Linia komórkowa K562
Application
Cytometria przepływowa: Neat - 1:10. 10 μL sugerowanego rozcieńczenia znakuje 10e6 komórek.
Immunohistochemia na zamrożonych skrawkach tkanek: 1:20-1:50. Nie działa na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie.
Immunoprecypitacja: 5 μg/ 10e7 komórek
Blokowanie adhezji; blokuje adhezję za pośrednictwem ICAM-1 do LFA-1.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj CD54 przy użyciu tego przeciwciała anty-CD54, zewnątrzkomórkowego, klonu 84H10 zatwierdzonego do stosowania w FC, IP, IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje zewnątrzkomórkową domenę D1 ICAM-1. Blokuje wiązanie LFA-1 i P. falciparum z ICAM-1. Reaguje z antygenem ICAM-1 występującym w niskich ilościach na limfocytach i silnie wyrażonym na monocytach i granulocytach. Wykrywa antygen o masie 90 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem, pH 7,4, zawierający 0,09% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Alternatywnie, to przeciwciało może być przechowywane w temperaturze -20ºC. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c