MAB1152
Anti-Interferon-γ Antibody, clone RMMG-1
clone RMMG-1, Chemicon®, from rat
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RMMG-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFNG(3458)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blot (1:500)
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2