Kluczowe dokumenty
LX0HCH6S6
Millipore
Millistak+® Lenticular Disc Filters, X0HC media series, 16 in. diameter, 2-cell, silicone seal, 6/pack
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
cellulose
mixed cellulose esters (HA)
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
opis
sanitization May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
sterylność
(May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C)
Właściwości
hydrophilic
zakres pomiaru przewodności
5-7 μmho/cm
Parametry
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Wysokość
6.35 cm (2.5 in.)
Średnica
16 in. , 2-cell
40.64 cm (16 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.45 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
565-1037 ppb
stopień filtra
X0HC
Opis ogólny
after a pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Komentarz do analizy
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Informacje prawne
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)