LA1HCG6S2
Millistak+® Lenticular Disc Filter
A1HC, filtration area 1.8 m²
Synonim(y):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, A1HC media series, 16 in. diameter, 8-cell, silicone seal, 2/pack
Wybierz wielkość
7276,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu10 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
7276,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu10 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Millistak+® Lenticular Disc Filter, A1HC, cellulose, filtration area 1.8 m2, hydrophilic
Materiały
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
opis
Post-TFF (Prostak™) clarification fluids
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millistak+®
Parametry
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Średnica
40.64 cm (16 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.8 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Pozostałość nielotna (NVR)
1.50-2.02 mg/m2 (gravimetric analysis test)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
416-593 ppb (gravimetric analysis test)
565-1037 ppb
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
stopień filtra
A1HC
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3