Merck
KVVLG10TT1
Millipore
Durapore® 0.1 µm, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonim(y):
Opticap Gamma Compatible Sterilizing Grade XL10 Durapore 0.1 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
gamma compatible
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
≤21.1 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
33.5 cm (13.2 in.)
Szerokość
4.2 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.73 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
33.5 cm (13.2 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1.5 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤25 mg/capsule
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.1 μm
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Powiązanie
Replaces: KVVL01TC1
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; capable of 45 kilogray (4.5 Megarad) gamma exposure; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Bacterial Retention
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥1 L
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.