KR50A51TT1
Opticap® XL1 Polygard® CR
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 50.0 μm, cartridge nominal length 1 in. (2.5 cm)
Synonim(y):
Opticap XL1 Polygard CR 50 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Materiały
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Długość
21.6 cm (8.5 in.)
długość nominalna kartridża
1 in. (2.5 cm)
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
21.6 cm (8.5 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1.5 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤10 mg/capsule
macierz
Polygard®-CR
wielkość porów
50.0 μm nominal pore size
50.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Opis ogólny
The KR50A51TT1 Opticap® XL1Polygard® CR features a pore size of 50.0 μm. This single layer emcapsulated depth filter has a sanitary flange inlet/outlet connection measuring 1.5 in. in diameter.
Opticap XL capsule filters eliminate the time and expense associated with assembling, cleaning, and validating stainless steel housings. The capsule patented design allows unparalleled thermal and hydraulic stress resistance, resulting in reliability, high confidence in the sterility process and improved cleanliness. The unique capsule design with Polygard® CR media minimizes hold-up volume and reduces production losses.
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable