KMP8G3TTH1
Milligard® PES 1.2/0.8 μm, Opticap® T-line 30 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), hose barb (6/8 in. outlet), sterilization compatible with autoclavable
Wybierz wielkość
5026,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
5026,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 marca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
gamma compatible
linia produktu
Opticap®
Właściwości
hydrophilic
metody
prefiltration: suitable
dł. × szerokość
83.9 cm (32.6 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.73 m2 (18.6 ft2)
Matryca
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
dopasowywanie
hose barb (6/8 in. outlet)
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
Opis ogólny
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą