KMP2G3STH1
Milligard® PES 1.2/0.2 μm nominal, Opticap® T-line 30 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), hose barb (6/8 in. outlet), sterilization compatible with autoclavable
About This Item
Materiały
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
gamma compatible
linia produktu
Opticap®
Właściwości
hydrophilic
metody
prefiltration: suitable
dł. × szerokość
83.9 cm (32.6 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.8 m2 (19.4 ft2)
Matryca
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm pore size (nominal)
dopasowywanie
hose barb (6/8 in. outlet)
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
Opis ogólny
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą