KMP4G10TH1
Milligard® PES 1.2/0.45 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
hydrophilic
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
13.2 in.
Szerokość
4.2 in.
rozmiar rdzenia
, polypropylene
powierzchnia filtracyjna
0.6 m2
macierz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
dopasowywanie
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Fast flow and high throughput
- Validated bioburden reduction
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Opakowanie
Inne uwagi
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.