Merck
KHGLA1THH1
Millipore
Multilayer Durapore® 0.45/0.22 µm, Opticap® XLT Capsule
Opticap® XLT 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
Wybierz wielkość
1 PKG
Prześlij zapytanie
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
Prześlij zapytanie
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Materiały
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XLT 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
≤10.8 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.05 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward:)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Szerokość
7.8 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Dł. urządzenia
37.6 cm (14.8 in.)
Rozmiar urządzenia
10 in.
śr. filtra
4.2 in. (10.7 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
1.86 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
5/8 in.
Szerokość od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
19.8 cm (7.8 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
5/8 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method:
3 autoclave cycles of 60min at 126°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
TOC/Conductivity: After sterilization and a controlled water flush, samples exhibited less than 500ppb TOC per USP < 643 > and less than 1.3μS/cm per USP < 645 > at 25°C.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 1.5 L
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Operational Excellence Dossier
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.