K003A51TT1
Opticap® XL1 Clarigard®
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 1 in. (2.5 cm)
Synonim(y):
Opticap XL1 Clarigard 0.3 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Materiały
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Długość
21.6 cm (8.5 in.)
długość nominalna kartridża
1 in. (2.5 cm)
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
21.6 cm (8.5 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1.5 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤10 mg/capsule
macierz
Clarigard®
wielkość porów
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable