IT5SP0017
Packaging Kit - Spare Set of Shipping Boxes/Foam
About This Item
Kod UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Integritest®
Poziom jakości
Wysokość
36 in.
914 mm
Szerokość
24 in.
Głębokość
24 in.
masa
64 oz
kompatybilność
for use with INTEGRITEST® 5
temp. przechowywania
2-30°C
Informacje prawne
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany