Przejdź do zawartości
IT5SP0003
IT5 Spare Part, HIM Assembly
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
203 mm , 8 in.
W
8 in.
depth
8 in.
weight
64 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
10-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)