IHCR2025-6
Przeciwciało IHC Select Anti-Cytokeratin AE1/AE3 (Pan cytokeratins), wstępnie rozcieńczone, klon AE1/AE3
clone AE1/AE3, from mouse
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AE1/AE3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
IHC Select
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT1(3848)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Obróbka wstępna: Heat Induced Epitope Retrieval (HIER). Zalecany bufor cytrynianowy, pH 6,0 (nr kat. 21545). Bez odzyskiwania epitopu nie wykryto żadnego sygnału.
Inkubacja: 10 minut z zestawami do wykrywania IHC Select.
Cytokeratyna AE1/AE3 została wstępnie rozcieńczona do użycia jako przeciwciało pierwotne z zestawami i protokołami detekcji IHC Select firmy Chemicon (nr kat. DAB050, DET-HP1000, APR050 i DET-APR1000), ale można użyć systemów detekcji IHC innych dostawców. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zoptymalizowanego protokołu, odwiedź stronę www.chemicon.com i wybierz łącze protokoły pod nr kat. Nr kat. IHCR2025-6.
Cell Structure
Cytokeratins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2